Learn More
PF-04217903 methanesulfonate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497667
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16497667 5 mg 5mg
16494918 10 mg -
16481167 50 mg -
16405706 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16497667 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12017A
MedChemExpress PF-04217903 methanesulfonate is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 methanesulfonate shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.
PF-04217903 methanesulfonate is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 methanesulfonate shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.
Specifications
Materiale o nome chimico PF-04217903 methanesulfonate
CAS 956906-93-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H20N8O4S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (106.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCN1N=CC(C2=NC3=C(N=C2)N=NN3CC4=CC5=CC=CN=C5C=C4)=C1.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 468.49
Peso formulazione 468.49
Percent Purity 99.87%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less
Research purposes only