Learn More
R&D Systems™ PF 04457845
Codice prodotto. 18750519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18750519 5 mg 5mg
18779568 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18750519 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6374/5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective irreversible FAAH inhibitor
PF 04457845 is a potent and selective irreversible FAAH inhibitor (IC50 = 7.2 nM, which is selective for FAAH over a panel of other serine hydrolases. PF 04457845 exhibits efficacy in a rat inflammatory pain model, and is orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide
CAS 1020315-31-4
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 5 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C23H20F3N5O2
Peso formulazione Observed MW: 455.43