Learn More
PF-04457845, MedChemExpress
Descrizione
PF-04457845 is a highly efficacious and selective FAAH inhibitor with IC50 values is 7.2±0.63 nM and 7.4±0.62 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PF-04457845 |
| CAS | 1020315-31-4 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C23H20F3N5O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.57 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=NN=CC=C1)N(CC/2)CCC2=C\C3=CC=CC(OC4=NC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 455.43 |
| Peso formulazione | 455.43 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only