Learn More
PF-04620110, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498187
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498187 5 mg 5mg
16445478 10 mg 10mg
16436066 100 mg 100mg
16411657 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16498187 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13009
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
Specifications
Materiale o nome chimico PF-04620110
CAS 1109276-89-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H24N4O4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (31.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C2=CC=C(C=C2)N3CCOC4=NC=NC(N)=C4C3=O)O
Molecular Weight (g/mol) 396.44
Peso formulazione 396.44
Percent Purity 99.3%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Show More Show Less
Research purposes only