Learn More
PF-04691502, MedChemExpress
Descrizione
PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PF-04691502 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1013101-36-4 |
| Colore | Gray |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H27N5O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (117.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OCCO[C@@H]1CC[C@@H](N2C(N=C(N)N=C3C)=C3C=C(C4=CC=C(OC)N=C4)C2=O)CC1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only