Learn More
R&D Systems™ PF 05175157
Codice prodotto. 18789228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18789228 50 mg 50mg
18754739 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18789228 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5790/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Acetyl-CoA carboxylase (ACC) 1 and 2 inhibitor
PF 05175157 is an potent acetyl-CoA carboxylase (ACC) 2 and 1 inhibitor (IC50 values are 45 and 98 nM, respectively). Reduces hepatic and skeletal muscle malonyl-CoA levels in rats. Also inhibits hepatic de novo lipogenesis and reduces whole body respiratory exchange ratio in rats. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dihydro-1′-[2-methyl-1H-benzimidazol-6-yl)carbonyl]-1-(1-methylethyl)-spiro[5H-indazole-5,4′-piperidin]-7(6H)-one
CAS 1301214-47-0
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Additional Lipid Metabolism Compounds
Formula molecolare C23H27N5O2
Peso formulazione 405.49
Purezza >98%