Learn More
PF-05175157, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485438
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485438 10 mg 10mg
16481617 50 mg -
16433346 25 mg 25mg
16428157 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16485438 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12942
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress PF-05175157 is broad spectrum acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor with IC50s of 27.0, 33.0, 23.5 and 50.4 nM for ACC1 (human), ACC2 (human), ACC1 (rat), ACC2 (rat), respectively.
PF-05175157 is broad spectrum acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor with IC50s of 27.0, 33.0, 23.5 and 50.4 nM for ACC1 (human), ACC2 (human), ACC1 (rat), ACC2 (rat), respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico PF-05175157
Forma fisica Solid
CAS 1301214-47-0
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H27N5O2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informazioni di solubilità DMSO : 30 mg/mL (73.98 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1CC2(CCN(C(C3=CC=C4C(NC(C)=N4)=C3)=O)CC2)CC5=C1N(C(C)C)N=C5
Molecular Weight (g/mol) 405.49
Peso formulazione 405.49
Percent Purity 96.13%
Grado Research
Research purposes only