Learn More
R&D Systems™ PF 06260933 dihydrochloride
Codice prodotto. 18766128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18766128 10 mg 10mg
18721789 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18766128 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5752/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.62€
    287.70€ / 10mg
    Risparmia 29.92€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. MAP4K4 (HGK) inhibitor; also inhibits MINK and TNIK
PF 06260933 dihydrochloride is a MAP4K4 (HGK) inhibitor (IC50 = 140 nM). Also inhibits MINK and TNIK (IC50 values are 8 and 13 nM, respectively). Improves fasting hyperglycemia in mice. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Chlorophenyl)-[3,3 '-bipyridine]-6,6 '-diamine dihydrochloride
CAS 1883548-86-4
Sinonimo EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLH21957, FLJ10410, hepatocyte progenitor kinase-like/germinal center kinase-like kinase, HGKFLJ20373, HPK/GCK-like kinase HGK, KIAA0687, MAP4K4, MAPK/ERK kinase kinase kinase 4, MEK kinase kinase 4, MEKKK 4, MEKKK4, mitogen-activa
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio HGK/MAP4K4
Formula molecolare C16H13ClN40.2 HCl
Peso formulazione 369.68
Purezza 98%