Learn More
R&D Systems™ PF 06260933 dihydrochloride
Product Code. 18766128
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18766128 10 mg 10mg
18721789 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18766128 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 5752/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.62€
    287.70€ / 10mg
    Risparmia 29.92€
    9% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. MAP4K4 (HGK) inhibitor; also inhibits MINK and TNIK
PF 06260933 dihydrochloride is a MAP4K4 (HGK) inhibitor (IC50 = 140 nM). Also inhibits MINK and TNIK (IC50 values are 8 and 13 nM, respectively). Improves fasting hyperglycemia in mice. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 5-(4-Chlorophenyl)-[3,3 '-bipyridine]-6,6 '-diamine dihydrochloride
CAS 1883548-86-4
Synonym EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLH21957, FLJ10410, hepatocyte progenitor kinase-like/germinal center kinase-like kinase, HGKFLJ20373, HPK/GCK-like kinase HGK, KIAA0687, MAP4K4, MAPK/ERK kinase kinase kinase 4, MEK kinase kinase 4, MEKKK 4, MEKKK4, mitogen-activa
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Target HGK/MAP4K4
Molecular Formula C16H13ClN40.2 HCl
Formula Weight 369.68
Purity 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.