missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PF-06263276, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Descrizione
PF-06263276 (PF 6263276) is a potent and selective pan-JAK inhibitor, with IC50s of 2.2 nM, 23.1 nM, 59.9 nM and 29.7 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and TYK2, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PF-06263276 |
| CAS | 1421502-62-6 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C31H31FN8O2 |
| Quantità | 5 mg |
| SMILES | FC1=C(O)C=C(CC)C(C2=CC(NN=C3C4=NC5=C(CN(C(C6=NC=C(N7CCCCC7)N=C6)=O)CC5)N4)=C3C=C2)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 566.63 |
| Peso formulazione | 566.63 |
| Percent Purity | 99.0% |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto