Learn More
PF-06409577, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493888
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493888 10 mg 10mg
16440257 50 mg 50mg
16432896 25 mg 25mg
16426617 5 mg 5mg
16404936 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16493888 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103683
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress PF-06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK α1β1γ1 isoform with an EC50 of 7 nM.
PF-06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK α1β1γ1 isoform with an EC50 of 7 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico PF-06409577
CAS 1467057-23-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H16ClNO3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (292.58 mM)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=C(C3=CC=C(C4(O)CCC4)C=C3)C(Cl)=C2)O
Molecular Weight (g/mol) 341.79
Peso formulazione 341.79
Percent Purity 98.12%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only