Learn More
Veltek PF-4 maschera facciale sterile per camera bianca
Codice prodotto. 16853203
Click to view available options
:
500//Pk.
Codice prodotto. 16853203
Marca: Veltek PF4SM2S2029
La maschera per il viso PF-4 è composta da 3 strati di materiale non tessuto con uno strato morbido per prevenire irritazioni cutanee o allergie. Un nasello in metallo rivestito mantiene la maschera al sicuro. Questa maschera è realizzata in un ambiente pulito ed il lotto é tracciabile.
  • Le maschere facciali sterili sono confezionate in modo individuale ei loro lotti sono tracciabili
  • Irradiati con raggi gamma da 10.0 a 20.0 kGy
  • Gli strati di superficie morbidi e ipoallergenici prevengono le irritazioni cutanee e i problemi di allergia
  • Fasce OP senza silicone
  • Le fasce attaccate con ultrasuoni garantiscono una maschera più pulita, riducendo la contaminazione e l'emissione di gas
Specifica
Product Type Maschera facciale
Colore Bianco
Materiale Polypropylene, Rayon
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità Certificato di irradiazione; certificato di sterilità; certificato di conformità; lotto tracciabile
Struttura Tessuto non tessuto a tre strati, nasello in metallo rivestito, passanti per la testa attaccati
Content And Storage Cinque anni, data di scadenza pacchetto chiuso. Confezionati singolarmente
Monouso
Efficienza filtro 94.74% secondo EN 14683:2019
Da utilizzare con (applicazione) Uso in camera bianca, uso in laboratorio, uso clinico
Senza lattice
Modello PF-4
Quantità confezione 500/Pk.