Learn More
R&D Systems™ PF 573228
Codice prodotto. 18055522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18055522 50 mg 50mg
18024982 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18055522 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3239/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective FAK inhibitor
Potent and selective inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) (IC50 = 4 nM). Displays 50 - 250-fold selectivity for FAK over other protein kinases. Blocks serum and fibronectin-directed migration and decreases focal adhesion turnover in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 869288-64-2
Formula molecolare C22H20F3N5O3S
Specifica
Materiale o nome chimico PF 573228
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 491.49
Purezza >98%
Peso molecolare 491.49