missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-670462, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200101665
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16422667 50 mg 50mg
16416578 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16422667 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15490

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress PF-670462 is a potent and selective inhibitor of casein kinase (CK1ε and CK1δ), with IC50s of 7.7 nM and 14 nM, respectively.

PF-670462 is a potent and selective inhibitor of casein kinase (CK1ε and CK1δ), with IC50s of 7.7 nM and 14 nM, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico PF-670462
CAS 950912-80-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H22Cl2FN5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (243.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.99 mM)
SMILES NC1=NC=CC(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)N=CN2C4CCCCC4)=N1.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 410.32
Peso formulazione 410.32
Percent Purity 98.49%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.