Learn More
Tocris Bioscience™ PF 670462
Codice prodotto. 18094862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18094862 10 mg 10mg
18054872 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18094862 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3316/10
Potent and selective CK1ε and CK1δ inhibitor
Potent and selective casein kinase 1ε (CK1ε) and CK1δ inhibitor (IC50 values are 7.7 and 14 nM respectively) that displays > 30-fold selectivity over 42 other common kinases. Inhibits PER protein nuclear translocation (EC50 = 290 nM) causing phase shifts in circadian rhythms and attenuates methamphetamine-stimulated locomotion in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 950912-80-8
Formula molecolare C19H22Cl2FN5
Specifica
Materiale o nome chimico PF 670462
Quantità 10 mg
Peso formulazione 410.32
Purezza >99%
Peso molecolare 410.318