Learn More
PF 670462, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[1-Cyclohexyl-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl]-2-pyrimidinamine Dihydrochloride |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H20FN5.2ClH/c20-14-8-6-13(7-9-14)17-18(16-10-11-22-19(21)24-16)25(12-23-17)15-4-2-1-3-5-15;;/h6-12,15H,1-5H2,(H2,21,22,24);2*1H |
| Peso formulazione | 409.1236 |