Learn More
PF-AKT400, MedChemExpress
Description
PF-AKT400 is a broadly selective, potent, ATP-competitive Akt inhibitor, displays 900-fold greater selectivity for PKBα (IC50=0.5 nM) than PKA (IC50=450 nM).
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | PF-AKT400 |
| CAS | 1004990-28-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H22F2N6O |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | AKT protein kinase inhibitor |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.73 mM) |
| SMILES | N[C@@](CC1)(CNC(C2=CC=C(F)C=C2F)=O)CN1C3=C4C(NC=C4CC)=NC=N3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 400.43 |
| Show More |
Research purposes only