Learn More
Masterflex™ PFA Compression Threaded Adapter, Male NPT
Superior Compression Threaded Adapter are chemical resistance with durable PFA
67.20€ - 98.50€
Specifica
Product Type | Vacuum Tubing |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 4 mm |
Porta di uscita | Compression x NPT(M) |
Metodo di sterilizzazione | Autoclave or ethylene oxide (ETO) |
Include | Compression Size / Tube Od (Port 1): 4 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11856294
|
Masterflex™
3132162 |
1/8 in. |
98.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12354538
|
Masterflex™
31321-63 |
1/4 in. |
67.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings. Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.Specifica
Vacuum Tubing | |
Compression x NPT(M) | |
Compression Size / Tube Od (Port 1): 4 mm |
4 mm | |
Autoclave or ethylene oxide (ETO) | |
PFA |