Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Evaporating Dish
Chemware™ PFA Evaporating Dish is designed to promote evaporation of excess fluids to produce a concentrated solution or solid precipitate.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences D1069543
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11704528
  • 65.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chemically inert
  • Ideal for trace metal analysis
  • Transparent for easy viewing
  • Perfect for microwave use
  • Smooth, non-stick surface
Specifica
Specifica
3.4 oz.
100 mL
Round
Up to 500°F
29.5 mm
Flat
PFA
Evaporating Dish
Up to 260°C
1.2 in.