Learn More
Bohlender™ PFA Jar with Screw Cap
Codice prodotto. 10480801
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10480801 7 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10480801 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore A 13001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50€
    51.24€ / pezzi 1
    Risparmia 10.26€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Quantità 1Pk.
Profondità (sistema metrico) 32 mm
Capacità (sistema metrico) 7 mL
Colore Translucent
Product Type Jars
Materiale PFA
Altezza (sistema metrico) 37 mm