Learn More
BrandTech™ VITALAB™ PFA Low-Form Griffin Beakers
Descrizione
- Nested design to conserve bench and storage space
- Can withstand temperatures from −200° to +250°C
- Autoclavable at 121°C and easy to clean
- Superior chemical resistance and excellent long-term stability
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | PFA |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Volume Measurement |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Quantità | 1/Pk. |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | +250°C |
| Tipo | Measuring Beaker |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |