Learn More
Bohlender™ PFA Scrubber Bottles
Codice prodotto. 10363881
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10363881 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10363881 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore A 11801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.44€
    357.66€ / pezzi 1
    Risparmia 128.78€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Providing temperature resistance from -200° to +250°C.
  • Bottle manufactured from PFA, top of PFTE with two threaded connections
  • Universal chemical resistance
  • Standard PTFE frit has a pore size of approx.. 3 μm and is screwed on the riser tube with an M8x1 thread
  • FDA conformity
  • Unbreakable for durability and long life
  • Frit easily exchangeable
  • Transparent for visibility of contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale PFA Bottle, PTFE Top
Tipo Scrubber Bottle
Include Standard frit
Dimensione del poro 3 μm
Diameter (Metric) Outside 60 mm
Altezza (sistema metrico) 175 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Connection for tubing 2 x 6 mm
Certificazione/Conformità FDA