Learn More
Cole-Parmer™ PFA Threaded Reducing Bushing
Threaded fittings offer more permanent installation
67.25€ - 152.00€
Specifica
Product Type | Threaded Reducing Bushing |
---|---|
Descrizione | NPT(M) x NPT(F) Connection |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PFA |
Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11700419
|
Cole-Parmer™
06546-05 |
1/4 in. NPTM x 1/8 in. NPTF |
81.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11866264
|
Cole-Parmer™
06546-07 |
3/8 in. NPTM x 1/4 in. NPTF |
67.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11720409
|
Cole-Parmer™
06546-08 |
1/2 in. NPTM x 1/4 in. NPTF |
94.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11876264
|
Cole-Parmer™
06546-09 |
1/2 in. NPTM x 3/8 in. NPTF |
70.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11858073
|
Cole-Parmer™
06546-10 |
3/4 in. NPTM x 1/2 in. NPTF |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11856264
|
Cole-Parmer™
06546-06 |
3/8 in. NPTM x 1/8 in. NPTF |
81.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
- Threaded reducing bushing
- Choose the size and material that meets your application needs
- Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Specifica
Threaded Reducing Bushing | |
Autoclavable | |
Autoclave or Ethylene Oxide |
NPT(M) x NPT(F) Connection | |
PFA | |
Translucent |