Learn More
PFAS Mixture Food Testing EU 2022/1431 10 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30328350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30328350 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328350 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA30000074MW
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 763051-92-9, 919005-14-4, 756426-58-1, 34455-29-3, 80475-32-7, 13252-13-6
Quantità 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034