Learn More
PFCA (C4-C14) Native Mixture 2 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320875 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30320875 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA30000072MW
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 375-22-4, 335-76-2, 307-55-1, 375-85-9, 307-24-4, 375-95-1
Quantità 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Methanol/Water