missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PFDN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PFDN1 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807833
|
Proteintech
11033-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897823
|
Proteintech
11033-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a member of the prefoldin beta subunit family. The encoded protein is one of six subunits of prefoldin, a molecular chaperone complex that binds and stabilizes newly synthesized polypeptides, thereby allowing them to fold correctly. The complex, consisting of two alpha and four beta subunits, forms a double beta barrel assembly with six protruding coiled-coils.Specifica
PFDN1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O60925 | |
5201 | |
PFDN1 Fusion Protein Ag1506 | |
Primary | |
-20°C | |
PFDN1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
PDF, PFD1, PFDN1, prefoldin subunit 1 | |
PFDN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |