Learn More
PffBT4T-2OD (PCE11), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17136534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17136534 500 mg 500mg
17116534 100 mg 100mg
17126534 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17136534 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66126.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1644164-62-4
Formula molecolare (C{6}{2}H{8}{8}N{2}S{5}F{2})n
Sinonimo Poly[(5,​6-​difluoro-​2,​1,​3-​benzothiadiazole-​4,​7-​diyl)​[3,​3 '''-​bis(2-​octyldodecyl)​[2,​2 ':5 ',​2 '':5 '',​2 '''-​quaterthiophene]​-​5,​5 '''-​diyl]​]
Specifica
Materiale o nome chimico PffBT4T-2 OD (PCE11)
Quantità 500 mg
Forma fisica Solid