missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
PGK2 Polyclonal antibody specifically detects PGK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | PGK2 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 0.04-0.4 μg/ml, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000 |
| Formulazione | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Alias gene | dJ417L20.2, EC 2.7.2.3, PGK-2, PGKB, PGKPS, phosphoglycerate kinase 2, phosphoglycerate kinase autosomal pseudogene, Phosphoglycerate kinase, testis specific |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GCITIIGGGDTATCCAKWNTEDKVSHVSTGGGASLELLEGKVLP |
| Metodo di purificazione | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?