missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGK2 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18687298 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18687298 100 μg 100µL
18679097 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18687298 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP268964

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

PGK2 Polyclonal antibody specifically detects PGK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PGK2
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 0.04-0.4 μg/ml, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias gene dJ417L20.2, EC 2.7.2.3, PGK-2, PGKB, PGKPS, phosphoglycerate kinase 2, phosphoglycerate kinase autosomal pseudogene, Phosphoglycerate kinase, testis specific
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GCITIIGGGDTATCCAKWNTEDKVSHVSTGGGASLELLEGKVLP
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5232
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.