missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGPEP-1 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30764530 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30764530 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30764530 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore AF6278K

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sheep Polyclonal Antibody

PGPEP-1 Polyclonal antibody specifically detects PGPEP-1 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PGPEP-1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 488
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene EC 3.4.19.3, Pcp, PGPIFLJ20208, PGP-IPAP-I, PGPMGC10812, Pyroglutamyl aminopeptidase I, pyroglutamyl-peptidase 1, pyroglutamyl-peptidase I5-oxoprolyl-peptidase, Pyrrolidone-carboxylate peptidase
Specie ospite Sheep
Immunogeno E. coli-derived recombinant human PGPEP-1, Met1-His209, Accession # Q9NXJ5
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Proteases & Other Enzymes
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 54858
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.