Learn More
PGS-IN-1, MedChemExpress
Descrizione
PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PGS-IN-1 |
| CAS | 102271-49-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H26O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | KME-4 |
| SMILES | O=C1OCC/C1=C\C2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 302.41 |
| Peso formulazione | 302.41 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only