Learn More
Thermo Scientific™ pH 10 HPLC Mobile Phase Buffer, 10mM Ammonium Bicarbonate, 5% Methanol
Codice prodotto. 16368247 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
16368247 4 L Bottiglia in vetro 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16368247 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore T006024000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    193.00€ / 4L
    Risparmia 15.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
High pH (10.0) mobile phase improves chromatographic separation of compounds relative to conventional acid-modified mobile phases in HPLC.
  • Suitable for preparative chromatography and HPLC
  • Unique blend formulated to improve separation of compounds relative to conventional acid-modified mobile phases
  • Developed in collaboration with the Thermo Fisher Scientific chromatography experts
  • Filtered to 0.2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 10 ± 0.1 at 25°C
Absorbance 1.00 max at 210 nm, 0.04 max. at 230 nm, 0.005 max. at 280 nm, 0.005 max. at 350 nm
Colore 5 max. (APHA)
Aspetto Clear, colorless liquid
Quantità 4 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza HPLC and Preparative Chromatography