Learn More
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 pH/Conductivity Benchtop Meters, Measures conductivity, TDS and temperature
Codice prodotto. 15160033
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
PC 700 Meter with pH Electrode
pH 700, Double Junction Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
15160033 pH 700, Double Junction Electrode Pezzo
12983517 PC 700 Meter with pH Electrode Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15160033 Fornitore Oakton™ N. del fornitore 3541910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00€
    1142.28€ / pezzi 1
    Risparmia 32.72€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
An affordable way to take consistent, accurate conductivity measurements in your laboratory.
Compact, space-saving design with a larger, easier-to-read display
  • Low cost plus high performance
  • Large dual display
  • Built-in memory function
  • Hold function
  • Built-in memory function
  • Available with built-in electrode stand
  • Selectable manual or Automatic Temperature Compensation
Note: Cat. No. 13-620-461 does not come with a probe.
Specifica
Precisione (mV) ±0.2 within 199.9mV, ±2 beyond 200mV
Precisione (pH) ±0.01
Punti di calibrazione 5
Punti dati 100
Tipo di display LCD
Measurement Modes pH, Conductivity
Intervallo (mV) ±2000 mV
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.01
Temperature Range (Metric) 0°C to 100°C
Da utilizzare con (applicazione) Measures pH, mV, and temperature (C or F)
Include Meter, double-junction pH electrode, temp. probe, electrode stand, universal power supply/adapters
Modello pH 700, Double Junction Electrode
Tipo di sonda ATC
Product Type pH/ORP/Temperature Meter
Risoluzione (mV) ±0.1 from 199.9mV, ±1 beyond 200mV
Precisione termica ±0.3°C
Compensazione della temperatura Automatic or manual from 0° to 100°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 212°F
Risoluzione temperatura 0.1°C
Warranty 3 Years
Tensione 120/240 V