Learn More
Sacchetti tampone pH
Codice prodotto. 10431721
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 x 20 mL
pH:
10
4, 7, 10
Dimensione della confezione:
597mL
600mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità pH Dimensione della confezione
10431721 30 x 20 mL 10 600mL
12683516 30 x 20 mL 10 597mL
12693516 30 x 20 mL 4, 7, 10 600mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10431721 Fornitore Mettler Toledo Online N. del fornitore 51302079
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Buffer solutions in sealed sachets for easy and precise calibration of pH measurement equipment.
  • Traceable to NIST primary standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue/White
Concentrazione 0.02 M
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 30 x 20 mL
Tipo di soluzione Buffer
Imballaggio Sacchetti tampone
Grado Laboratory