Learn More
Soluzioni tampone pH 10.00
Codice prodotto. 10376312
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 ml
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10376312 1000 ml 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10376312 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL03.0204.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    22.00€ / 1L
    Risparmia 16.00€
    42% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for pH measurement and maintenance in moderately alkaline samples. Buffer Solution, pH 10.00, Chem-Lab is a solution of boric acid, sodium hydroxide and potassium chloride, with a pH level of 10.00 ±0.02 at 20°C. Solution is traceable to standard reference materials (SRM) from NIST.
pH Levels ± 0.02:
  • pH 10.24 — 0°C
  • pH 10.10 — 10°C
  • pH 10.00 — 20°C
  • pH 9.95 — 25°C
  • pH 9.90 — 30°C
  • pH 9.82 — 40°C
  • pH 9.75 — 50°C
  • pH 9.68 — 60°C
  • pH 9.62 — 70°C
  • pH 9.55 — 80°C
  • pH 9.49 — 90°C
Specifica
CAS 10043-35-3, 7447-40-7, 1310-73-2
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Colore Incolore
Densità 1.01g/mL
Da utilizzare con (applicazione) Uso in laboratorio, misurazioni del pH, tracciabilità a SRM da NIST
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 1000 ml
Tipo di soluzione pH Buffer
Formulazione Borato-NaOH
Odore Inodore
Imballaggio Polietilene
Tracciabilità a NIST Sì
Informazioni di solubilità Soluble in water