Learn More
Soluzioni tampone pH 4.00
Descrizione
pH Levels ± 0.02:
- pH 4.03 — 0°C
- pH 4.02 — 10°C
- pH 4.00 — 20°C
- pH 4.00 — 25°C
- pH 4.00 — 30°C
- pH 4.00 — 40°C
- pH 4.00 — 50°C
- pH 4.00 — 60°C
- pH 4.00 — 70°C
- pH 4.00 — 80°C
- pH 4.00 — 90°C
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Incolore |
| Densità | 1.01g/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso in laboratorio, misurazioni del pH, tracciabilità a SRM da NIST |
| pH | 4 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1000 ml |
| Tipo di soluzione | pH Buffer |
| Formulazione | Citrato-NaCl-NaOH |
| Vedi altri risultati |