Learn More
pH Buffers, Twin Neck, Fisherbrand™
Codice prodotto. p-8993003 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
pH:
4.01
7.0
10.01
Dimensione della confezione:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. pH Dimensione della confezione
10741614 4.01 500mL
10287063 7.0 500mL
10414795 10.01 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10741614
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perform accurate pH calibrations with color-coded, twin neck Fisherbrand™ pH Buffer Bottles.
Buffer Color Codes:
  • Pink = pH 4.01
  • Yellow = pH 7.00
  • Blue = pH 10.01
Available in 500 mL bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) pH calibration
pH 4.01