Learn More
WTW™ pH Combination Electrode with Armoring
Codice prodotto. 10263021
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
2 to 12
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
10263021 2 to 12 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10263021 Fornitore WTW™ N. del fornitore 109115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.75€
    328.49€ / pezzi 1
    Risparmia 75.26€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Specifica
Tipi di connettore Watertight plug head connector
Tipo pH Combination Electrode with Armoring
Tipo di soluzione di riempimento Gel Polymer solid electrolyte (AgCl-free)
Include Solid electrolyte
Giunzione Hole junction
Intervallo di pH 2 to 12
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 60°C