Learn More
Hach Lange pH Combination Electrodes
Descrizione
- Sension+ pH combination electrode with A.T.C. for high performance for general aqueous samples
- High performance pH combination electrode with ceramic diaphragm
- Liquid electrolyte (KCl 3M AgCl saturated)-
- Built-in Pt1000 for Automatic Temperature Compensation
- Glass body
- Range 0-14 pH, 0-80 °C. 1 m cable
- For benchtop meter
- The electrode is suitable for aqueous media in general
Specifica
Specifica
| Descrizione | pH combination electrodes |
| Tipi di connettore | BNC (pH), Banana (Pt 1000) |
| Giunzione | Ceramic |
| Materiale | Vetro |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo di soluzione di riempimento | KCl 3M + AgCl |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |