Learn More
Mettler Toledo™ pH/Conductivity Meter SevenDirect SD23
Codice prodotto. 17511016
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di sonda:
Not included
Pure Pro-ISM
Routine Pro-ISM
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di sonda Dimensione della confezione
17511016 Routine Pro-ISM Pezzo
17501006 Not included Pezzo
17521016 Pure Pro-ISM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17511016 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30671567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00€
    2820.09€ / pezzi 1
    Risparmia 504.91€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The SevenDirect SD23 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH and conductivity - either separately or simultaneously. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • Facilità d'uso
  • L'ampio touchscreen a colori consente di eseguire misure dirette e di inserire facilmente i dati. Le istruzioni guidano gli utenti attraverso il processo di taratura del sensore.
  • Traccia i tuoi risultati
  • Lo strumento memorizza data e ora, ID del campione e del sensore a ogni misura e stampa o esporta automaticamente i record.
  • Robusto
  • Il vano connettore chiuso e la cappottina mantengono lo strumento al sicuro da polvere e fuoriuscite, anche con i sensori collegati (IP54 in uso).
  • Sensori robusti per applicazioni standard
  • InLab Expert Pro-ISM e InLab 731-ISM sono la perfetta combinazione per misure di pH, temperatura e conducibilità in numerosi campioni liquidi. Grazie alla loro robustezza e alla ridotta manutenzione sono ideali per analisi di routine.
  • Braccio portaelettrodo per un funzionamento efficiente
  • Il braccio portaelettrodo EasyPlace semplifica il posizionamento del sensore nel contenitore del campione o della soluzione tampone. Posizioni dedicate per la pulizia e la conservazione supportano una corretta gestione del sensore. I movimenti verticali e orizzontali facilitano un posizionamento preciso, anche con una sola mano.
  • Protezione delle impostazioni
  • La gestione degli utenti a due livelli protegge le impostazioni più importanti. Gli operatori mantengono la flessibilità di impostare preferenze individuali come la lingua e la luminosità dello schermo.
  • Display adattabile alle vostre esigenze
  • Possibilità di visualizzare informazioni dettagliate della misura su una schermata o solo il risultato, massimizzando la risoluzione con la modalità uFocus.
  • Due parametri in un unico dispositivo
  • Misurate pH e conducibilità con un unico strumento, simultaneamente o separatamente a seconda delle esigenze di impiego.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (conduttività) 0.5 %
Precisione (mV) 0.1 mV
Precisione (pH) 0.002
Dettagli di gestione dei dati Chiave USB; PC; Stampante
Descrizione SevenDirect SD23 Kit
Canali Dual-channel
Tipo di display TFT a colori da 7 in.
Protezione IP IP54
Intervallo (conduttività) 0.001 μS/cm to 2000 mS/cm
Intervallo (mV) -2000 to 2000 mV
Risoluzione (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperature Range (Metric) -30°C to +130°C
Include InLab Routine-Pro ISM pH/Temperature Sensor
Memoria 2.000 misure standard
Tipo di sonda Routine Pro-ISM
Product Type Kit di misura pronto all'uso
Risoluzione (conduttività) 0.001 to 1
Risoluzione (mV) 1, 0.1 mV
Risoluzione (ORP) 1, 0.1
Precisione termica ±0.1°C between 0°C and 100°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22°F to +266°F
Risoluzione temperatura 0.1°C
Dimensioni (L x P x A) 195 x 205 x 65 mm
Peso (sistema imperiale) 1.9 lb.
Peso (sistema metrico) 850 g