Learn More
Fisherbrand™ pH Electrode
Codice prodotto. 11759748 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
115 mm
120 mm
152 mm
225 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11759748 102 mm Pezzo
11785628 115 mm Pezzo
11755618 120 mm Pezzo
11765618 225 mm Pezzo
11739738 152 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11759748 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 1932527010B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.70€
    10.41€ / pezzi 1
    Risparmia 10.29€
    49% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
This unique maintenance free solid electrolyte pH electrode for measurement up to 110 ° C and 10 bar, is ideal for industrial applications.
  • Maintenance-free pH electrode with 1/2 "MNPT thread for mounting
  • Max. 6 bar
  • Electrode for measuring special pool water
  • Pt1000 temperature sensor integrated 
  • Supplied with 3 m cable and BNC plug
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm