Learn More
pH Electrode
Codice prodotto. 13121754
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
13121754 0 to 14 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13121754 Fornitore Jenway N. del fornitore 9996034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    91.83€ / pezzi 1
    Risparmia 16.17€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Use these electrodes for advanced applications where faster response times and greater reproducibility are required.
  • Veloce conseguimento dell'equilibrio
  • Tempi di risposta significativamente ridotti
  • Riproducibilità notevolmente maggiore
  • Deriva a lungo termine significativamente ridotta
Specifica
Dimensioni (L x P) 120 x 12 mm
Tipo pH Combination Electrode
Da utilizzare con (applicazione) General purpose, epoxy bodied for standard measurements of general solutions (max.temperature 60ºC)
Materiale Epoxy
Intervallo di pH 0 to 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 60°C