Learn More
Fisherbrand™ pH Electrode with DIN Connector
Codice prodotto. 11709818 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) corpo:
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) corpo Dimensione della confezione
11709818 6 mm Pezzo
11799808 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11709818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    86.46€ / pezzi 1
    Risparmia 35.54€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This pH electrode is ideal for measuring small volumes of pH.
  • Electrode pH diameter 6 or 8 mm for measurement in small volumes
  • Electrolyte KCl 4M + AgCl
Specifica
Tipi di connettore DIN
Materiale Vetro
Temperatura (sistema metrico) operativa 80°C (Max.)
Tipo Elettrodo pH
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Diametro (sistema metrico) corpo 6 mm