Learn More
Fisherbrand™ pH Electrode with DIN Connector
Codice prodotto. 11799808 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) corpo:
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) corpo Dimensione della confezione
11799808 8 mm Pezzo
11709818 6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11799808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.58€
    73.63€ / pezzi 1
    Risparmia 45.95€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This pH electrode is ideal for measuring small volumes of pH.
  • PH electrode with molded head and cable
  • 1 m BNC or DIN connector compatible with majority of pH meters
  • Reference Ag / AgCl
  • Recommended for low or high measurements
  • Temperature (-5 to + 100 ° C) or variation
  • Rapid temperature
  • PH electrode ground epoxy body
  • PH electrode with special anti-shock epoxy body for aqueous solution
Specifica
Tipi di connettore DIN
Intervallo di pH 13
Temperatura (sistema metrico) operativa 80°C (Max.)
Tipo Elettrodo pH
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Diametro (sistema metrico) corpo 8 mm