Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Fix pH Indicator Strips
Codice prodotto. 15364184 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
1.7 to 3.8
2 to 9
Dimensione della confezione:
100 unità
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
15364184 2 to 9 100 unità
15705802 0 to 14 pezzi 100
15324194 1.7 to 3.8 100 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15364184 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 92118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.10€
    14.13€ / pezzi 100
    Risparmia 2.97€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Highly appreciated standard strips for many pH testing applications.
  • Easy dip and read procedure provides reliable results in seconds
  • Due to the patented pH-Fix technology, the indicator is chemically bound to the test pad
  • Dye does not wash out, so clothes stay clean and samples remain pure
Specifica
Intervallo di pH 2 to 9
Formato Strip
Quantità 100 Strips
Tipo pH Indicator Paper
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Larghezza (sistema metrico) 6 mm