Learn More
Fisherbrand™ pH-Fix Test Strips, 1.7-3.8
Codice prodotto. 10017950 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
1.7 to 3.8
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
10017950 1.7 to 3.8 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10017950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.95€
    8.82€ / pezzi 100
    Risparmia 2.13€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eccellenti capacità di misurazione in completa sicurezza per l'intervallo di pH indicato. ™
  • Prodotto confezionato in una scatola piatta per essere riposto nella tasca
  • La scala di colori sulla scatola di strisce per test consente un confronto esatto con il colore ottenuto sulla striscia reattiva
  • L'impugnatura in plastica idrofobica protegge l'operatore dal contatto con il campione e consente di effettuare il test del pH in vasi stretti e profondi
  • L'indicatore è legato in modo covalente sui tamponi e non si propaga nel campione, né lo contamina, anche se lasciato al suo interno per un tempo indefinito
Specifica
Intervallo di pH 1.7 to 3.8
Quantità 100 Pk.
Tipo ph Test Strips