Learn More
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Roll
Codice prodotto. 15940872 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
4 to 7
6.4 to 8
8 to 10
Dimensione della confezione:
4 unità
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
15940872 4 to 7 4 unità
15950872 6.4 to 8 4 unità
15960872 8 to 10 4 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15940872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.85€
    23.25€ / pezzi 4
    Risparmia 5.60€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ready to use universal indicator papers are supplied in rotary lid boxes to ensure protection against external influences.
  • The reaction colour of the paper is compared with the enclosed colour scale and the pH is read off
  • Allows very simple pH measurement
  • Proven standard for many applications
Specifica
Intervallo di pH 4 to 7
Da utilizzare con (applicazione) pH testing
Graduazioni 4.0, 4,3, 4,6, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8, 6.1, 6.4, 6.7, 7.0
Tipo pH Indicator Paper