Learn More
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Roll
Codice prodotto. 15960872 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
4 to 7
6.4 to 8
8 to 10
Dimensione della confezione:
4 unità
Codice prodotto. 15960872
Edge
Ready to use universal indicator papers are supplied in rotary lid boxes to ensure protection against external influences.
  • The reaction colour of the paper is compared with the enclosed colour scale and the pH is read off
  • Allows very simple pH measurement
  • Proven standard for many applications
Specifica
Intervallo di pH 8 to 10
Da utilizzare con (applicazione) pH testing
Graduazioni 8.0, 8.2, 8.4, 8.7, 9.0, 9.2, 9.6, 10.0
Tipo pH Indicator Paper