Learn More
Descripción
Measure the pH value quickly and easily directly at the point of interest. Fisherbrand™ pH indicator paper sticks are ready to use at any time and don't need any calibration, set-up or maintenance. Therefore, they are perfect in a variety of environments such as: chemical laboratories, industry, dairies, production, universities, schools and food processing.
- Eccellenti capacità di misurazione in completa sicurezza per l'intervallo di pH indicato
- La scala di colori sulla scatola di strisce per test consente un confronto esatto con il colore ottenuto sul tampone della striscia reattiva
- L'indicatore è legato in modo covalente ai tamponi e non si propaga nel campione, dove può rimanere per un tempo indefinito senza pericolo di contaminazioni
- L'impugnatura in plastica idrofobica protegge l'operatore dal contatto con il campione e consente di effettuare il test del pH in vasi stretti e profondi
- Prodotto confezionato in una scatola piatta per essere riposto nella tasca
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | CE |
| Intervallo di pH | da 2 a 9 |
| Include | Schema di comparazione colorimetrica |
| Quantità | 100 bastoncini |
| Tipo | Strisce per test di pH |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.