Learn More
Fisherbrand™ Strisce di cartine tornasole per pH
Codice prodotto. 11996056 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
0,3 - 2,3
42531
Da 0 a 6
Da 3.1 a 8.3
Da 5.1 a 7.2
Da 7 a 14
da 2 a 9
da 3.6 a 6.1
da 4.5 a 10
da 6 a 7.7
da 7.5 a 9.5
Dimensione della confezione:
100 unità
pezzi 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH unitSize
11996056 Da 7 a 14 pezzi 100
10642751 0 to 14 pezzi 100
11966106 Da 0 a 6 pezzi 100
10353641 da 3.6 a 6.1 pezzi 100
10333501 da 4.5 a 10 pezzi 100
11386454 da 6 a 7.7 pezzi 100
11346454 0,3 - 2,3 pezzi 100
11316454 da 2 a 9 pezzi 100
15384184 Da 5.1 a 7.2 100 unità
11376454 Da 5.1 a 7.2 pezzi 100
11396454 da 7.5 a 9.5 pezzi 100
11360395 Da 3.1 a 8.3 pezzi 100
10070552 42531 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11996056 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 92125
Edge
Per la misurazione diretta, rapida e semplice, del valore di pH sul punto di interesse. Le cartine indicatrici di pH Macherey-Nagel™ sono pronte all'uso in qualsiasi momento e non necessitano di calibrazione, impostazione o manutenzione. Sono quindi perfette in molteplici contesti, tra cui: laboratori chimici, industria, prodotti lattiero-caseari, produzione, università, scuole e lavorazione di alimenti.
Measure the pH value quickly and easily directly at the point of interest. Fisherbrand™ pH indicator paper sticks are ready to use at any time and don't need any calibration, set-up or maintenance. Therefore, they are perfect in a variety of environments such as: chemical laboratories, industry, dairies, production, universities, schools and food processing.
Strisce da 85 mm x 6 mm con cartine indicatrici differenti saldate su ciascuna striscia. Il pH viene determinato confrontando le cartine con la scala colorimetrica fornita. Le strisce sono sufficientemente lunghe da evitare il contatto tra le dita e i campioni da analizzare.
  • Eccellenti capacità di misurazione in completa sicurezza per l'intervallo di pH indicato
  • La scala di colori sulla scatola di strisce per test consente un confronto esatto con il colore ottenuto sul tampone della striscia reattiva
  • L'indicatore è legato in modo covalente ai tamponi e non si propaga nel campione, dove può rimanere per un tempo indefinito senza pericolo di contaminazioni
  • L'impugnatura in plastica idrofobica protegge l'operatore dal contatto con il campione e consente di effettuare il test del pH in vasi stretti e profondi
  • Prodotto confezionato in una scatola piatta per essere riposto nella tasca
Specifica
Intervallo di pH Da 7 a 14
Include Schema di comparazione colorimetrica
Quantità 100 bastoncini
Tipo Strisce di carta indicatrici di pH